Imprimer
Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2103-0001 2103-0002 2103-0004 2103-0008 2103-0016 2103-0032
215-7211EA 20.9 EUR
215-7211 215-7212 215-7213 215-7214 215-7215 215-7216
Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-BD translucide, bouchon à visser en PP
  • Bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à 80 °C
  • Étanches pour une bonne utilisation avec des liquides
  • Souplesse et excellente résistance aux chocs
Pour le prélèvement d'échantillons. Leur large ouverture permet un remplissage et une distribution rapides de poudres, pâtes et liquides.