Imprimer
Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2104-0048 2104-0001 2104-0002 2104-0016 2104-0008 2104-0004 2104-0032
215-3981EA 0 EUR
215-3981 215-7201 215-7202 215-7205 215-7204 215-7203 215-7206
Flacons à col large avec bouchon à visser, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide, bouchon à visser en PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Stables à basse température (120 °C)
  • Etanches
Ces flacons à usage universel permettent les prélèvements d'échantillons. Ouverture large pour un remplissage et un prélèvement rapides de poudres, pâtes et liquides.
Ces bouteilles ne sont pas stériles. Idéales pour le stockage, l'expédition et l'emballage de liquides, les parois uniformes offrent durabilité et résistance aux fissures ou aux perforations. Fabriquées à partir de matériaux non toxiques.