Imprimer
Flacons à tare
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05565334 05565340 05565350 05565380 05565550 05565734 05565740 05565750 05565540 05565534 05565580 05565780
611-1236EA 33.1 EUR
611-1236 611-1237 611-1238 611-1239 611-9308 611-9321 611-9320 611-9319 611-9323 611-9324 611-9325 611-9318
Flacons à tare
Flacons Flacons à tare
En verre borosilicaté DURAN®.
  • Bouchon interchangeable
  • Le joint extérieur améliore les transferts et réduit le risque de contamination
  • Disponible en forme basse, moyenne ou haute