Imprimer
Pissettes de sécurité à col large, Unitary™, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DS2408-0250 DS2408-0500
215-8131EA 58.1 EUR
215-8131 215-8132
Pissettes de sécurité à col large, Unitary™, Nalgene®
Flacons Pissettes
Flacon et tube de distribution en LDPE rouge, et bouchon à vis en PP rouge.
  • A col large pour un remplissage rapide et sûr, antifuites
  • Fabriquées en une seule pièce pour empêcher toute salissure ou fuite du tube de distribution
  • Bonne résistance chimique, thermorésistance jusqu'à +80 °C