Imprimer
Pissettes, col étroit, autoclavables, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2405-0500 2405-1000
215-8108EA 114 EUR
215-8108 215-8107
Pissettes, col étroit, autoclavables, Nalgene®
Flacons Pissettes
En PPCO, translucide, avec bouchon vaporisateur en PP
  • Très bonne résistance chimique, résistance thermique jusqu'à +121 °C
  • Flexible, fermeture étanche
  • Avec étiquette bleue « Autoclavable » et code taille imprimé