Imprimer
Safety wash bottles, narrow mouth, VITsafe™, with GHS symbols
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1332819 1332839 1332849 1332859 1332869 1332879 1332889 1332899 1332909 1332939 1332949 1332959 1332969 1332979 1331819 1331839 1331849 1331859 1331869 1431829 1432829 1432989 1333839 1333849 1333859 1333869 1433829
215-5716EA 12.9 EUR
215-5716 215-5714 215-5715 215-5700 215-5702 215-5708 215-5701 215-5709 215-5710 215-5717 215-5703 215-5704 215-5705 215-5706 215-1716 215-6873 215-6874 215-1717 215-6840 215-6841 215-6858 215-6864 215-6876 215-6877 215-1718 215-6878 215-6865
Safety wash bottles, narrow mouth, VITsafe™, with GHS symbols
Flacons Pissettes
En PE-BD, raccord fileté avec BOUCHON VENTILÉ.
  • Contenu avec code couleur, symboles de danger et descriptions des dangers tels que requis par le décret sur les substances dangereuses
  • Bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
Le BOUCHON VENTILÉ fonctionne sur le principe de perméabilité au gaz/à la vapeur. Le bouchon à vis empêche toute accumulation de pression de vapeur au-dessus du contenu. Cela permet ainsi d'éviter le risque d'égouttement ou de fuite de solvant.
Attention: Note: Washbottle 'Hexan' is not suitable for n-Hexane.