Imprimer
Pissettes de sécurité, aération, avec étiquette d'inscription, DRIPLOK®, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WGW001VTML WGW020VTML WGW002VTML WGW004VTML
215-3151EA 53.5 EUR
215-3151 215-3279 215-3278 215-3777
Pissettes de sécurité, aération, avec étiquette d'inscription, DRIPLOK®, Azlon®
Flacons Pissettes
En LDPE, translucide, avec bouchon vaporisateur en PP
  • Col large pour un remplissage facile
  • Étiquettes adhésives d'avertissement contre les dangers fournies
Pissettes Do-it-yourself DripLok® avec plage d'inscription vierge.
Certifications: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.
Informations de commande: Assorted colour version with each one orange, blue, green, yellow and red cap.