Imprimer
Pissettes à col étroit/large avec impression "eau distillée"
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
133381 135181 135281 135381
215-6764EA 144 EUR
215-6764 VITL135181 VITL135281 VITL135381
Pissettes à col étroit/large avec impression "eau distillée"
Flacons Pissettes
LDPE, translucent with PP screw cap.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 80 °C (90 °C pour de courtes durées)
Coloured inscription of contents in German, English and French.