Imprimer
Pissettes, col large avec bouchons de couleur
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1637-00 1638-00 1637-04 1638-04 1637-06 1638-06 1637-10 1638-10
215-9010EA 56.4 EUR
215-9010 215-9011 215-9012 215-9013 215-9014 215-9015 215-9016 215-9017
Pissettes, col large avec bouchons de couleur
Flacons Pissettes
LDPE translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à 75 °C
  • Bouchons vaporisateurs avec code couleur disponibles en quatre couleurs
Le col large garantit un remplissage facile et sûr. Souples, faciles à presser avec graduation moulée. Étanchéité assurée par le bouchon et le tube de sortie d'une seule pièce. Bouchons avec code couleur.