Imprimer
Entonnoirs de sécurité pour collecte de déchets Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6378-0004 6378-0010
119-3034EA 131 EUR
119-3034 119-3040
Entonnoirs de sécurité pour collecte de déchets Nalgene®
Entonnoirs Entonnoirs de sécurité
Entonnoirs et couvercles en PE-HD, avec fermeture en PP et adaptateur d'entonnoir, membrane de ventilation en PTFE.
  • Vent system helps reduce fumes and splashing
  • Removable neck screen traps large particles
  • Available in 10" Ø funnel with 83B closure and 5¹/₂" funnel with 38 to 430 closure
For solvent, chemical and biological waste. Features the easy snap safety latch to minimise spillage if accidentally tipped over and a larger diameter funnel for easy pouring.