Imprimer
Bouteilles roulantes pour culture cellulaire, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
217726856 217728651
391-0670EA 406 EUR
391-0670 391-0672
Bouteilles roulantes pour culture cellulaire, DURAN®
Flacons Flacons Roller
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® avec col ISO (GL 45).
Livrées avec bouchon bleu et bague anti-goutte en PP.