Imprimer
Flacons à col large avec bouchon rodé standard
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41284012 41284030
215-1454EA 0 EUR
215-1454 215-1457
Flacons à col large avec bouchon rodé standard
Flacons Flacons en verre
En verre sodocalcique clair ou ambré, bouchons en HDPE rodés standard.
  • Bonnes propriétés physiques et chimiques
  • Ne supportent pas les températures élevées
  • Bouchons en plastique échangeables
Le verre ambré protège les substances photosensibles.
DIN 12039, ISO 4796
Certifications: DIN 12039, ISO 4796