Imprimer
Flacons à col large avec bouchon à rodage standard
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
231852404 231853606 231854405 231855401 231882407 231883609 231884408 231885404
215-1019EA 22.2 EUR
215-1019 215-1023 215-1737 215-1478 215-1479 215-1480 215-1481 215-1015
Flacons à col large avec bouchon à rodage standard
Flacons Flacons en verre
Verre sodocalcique, transparent ou brun, avec bouchon en verre à rodage standard.
  • Bonnes propriétés physiques et chimiques
  • Ne supportent pas les charges thermiques élevées
  • Stables et robustes
Verre transparent ou ambré pour protéger les substances photosensibles.
Certifications: DIN 12039