Imprimer
Flacons à col large rodés avec bouchon à rodage normalisé, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
211852403 211853605 211854404 211855409 211856302 211857307 211858603 211859102 211881701 211882406 211883608 211884407 211885403 211886305 211887301 211888606 211889105
215-1314EA 96.2 EUR
215-1314 215-1315 215-1316 215-1317 215-1318 215-1319 215-1320 215-1321 215-1343 215-1344 215-1345 215-1346 215-1347 215-1348 215-1349 215-1350 215-1351
Flacons à col large rodés avec bouchon à rodage normalisé, DURAN®
Flacons Flacons en verre
En verre borosilicaté 3.3 DURAN® clair ou brun, avec bouchon en verre à rodage normalisé.
  • Très bonne résistance chimique, résistance aux températures élevées
  • L'ouverture extra large permet un nettoyage facile
  • Dilatation thermique minimale offrant une résistance relativement élevée aux changements de température
  • Verre de type I selon USP, EP et JP
  • Le verre ambré est conforme aux normes USP 671 et Eur. Ph. 3.2.1. pour la protection contre les rayons UV
Avec indication du volume et plage d'inscription blanche. Verre brun pour protéger les substances photosensibles.
Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots).
ISO 4796-2
Certifications: ISO 4796-2