Imprimer
Flacons à col étroit, avec bouchons à rodage normalisé
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100594 100694
215-6844EA 73.5 EUR
215-6844 215-6845
Flacons à col étroit, avec bouchons à rodage normalisé
Flacons Flacons en plastique
PP, translucent, with HDPE stoppers.
  • Very good chemical resistance
  • Resistant to heat up to +121 °C (for 20 minutes), prolonged use +100 °C
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids. Can be filled with hot substances.