Imprimer
Flacons à col étroit ou col large rodés avec bouchon à rodage normalisé
Fournisseur: GRAVIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M05254-30 M05364 M05372-12
215-2648EA 522 EUR
215-2648 215-2656 215-2658
Flacons à col étroit ou col large rodés avec bouchon à rodage normalisé
Flacons Flacons en verre
En verre sodocalcique clair ou ambré
  • Bonnes propriétés physiques et chimiques
  • Ne supportent pas les chocs thermiques
  • Bouchons en verre massifs
De couleur ambrée pour protéger les substances photosensibles.