Imprimer
Flacons, col étroit, avec bouchons rodés standard, PYREX®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1521/08D 1521/16D 1521/18D 1521/22D 1521/04D 1521/06D 1521/10D 1521/12D
215-0342EA 73 EUR
215-0342 215-0345 215-0346 215-0347 215-0340 215-0341 215-0343 BIBB1521/12D
Flacons, col étroit, avec bouchons rodés standard, PYREX®
Flacons Flacons en verre
En verre PYREX®, avec bouchon en verre à rodage normalisé.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale pour une résistance élevée aux changements de température
Avec indication du volume et plage d'inscription blanche.
ISO4796-2
Certifications: ISO4796-2.