Imprimer
Flacons à col étroit avec bouchons rodés normalisés, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
231652408 231653601 231654409 231655405 231681706 231682402 231683604 231684403 231685408
215-1482EA 16.4 EUR
215-1482 215-1282 215-1016 215-1483 215-1484 215-1021 215-1020 215-1735 215-1485
Flacons à col étroit avec bouchons rodés normalisés, DURAN®
Flacons Flacons en verre
En verre sodocalcique transparent ou ambré, bouchon en verre rodé normalisé.
  • Bonnes propriétés physiques et chimiques
  • Ne supportent pas les charges thermiques élevées
  • Stables et robustes
Verre transparent ou ambré pour protéger les substances photosensibles.
Certifications: DIN 12036, ISO 4796