Imprimer
Flacons à col étroit rodé avec bouchon à rodage normalisé, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
211651702 211652407 211653609 211654408 211655404 211656306 211657302 211658607 211659106 211681705 211682401 211683603 211684402 211685407 211686309 211687305 211688601 211689109
215-1113EA 77.4 EUR
215-1113 215-1114 215-1115 215-1116 215-1117 215-1118 215-1119 215-1120 215-1121 215-1143 215-1144 215-1145 215-1146 215-1147 215-1148 215-1149 215-1150 215-1151
Flacons à col étroit rodé avec bouchon à rodage normalisé, DURAN®
Flacons Flacons en verre
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® ou ambré, bouchon en verre.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux températures élevées
  • Dilatation thermique minimale, offrant une résistance relativement élevée aux changements de température
  • Verre de type I selon USP, EP et JP
  • Le verre ambré est conforme aux normes USP <671> et Eur. Ph. 3.2.1. pour la protection contre les rayons UV
Indication du volume et plage d'inscription blanches. Le verre ambré permet de protéger les substances photosensibles.
ISO 4796-2.
With printed Retrace Code (batch identification).