Imprimer
Flacons avec filetage, VERAL
Fournisseur: Müller + Krempel
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215-9168EA 36.3 EUR
215-9168 215-9156 215-9167 215-3694 215-9151 215-9161 215-3693 215-3692 215-9152 215-9163 215-9155 215-9165
Flacons avec filetage, VERAL
Flacons Flacons en verre
En verre brun ou verre transparent, sans bouchon
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Pour une utilisation dans des applications sans charges thermiques élevées
  • Ouverture PP 28 S, sans bague anti-goutte et bouchon à vis (disponible séparément)
Idéal pour l'échantillonnage, le stockage et le transport de liquides. Les flacons de couleur brune protègent les substances photosensibles.