Imprimer
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FCP1000-03 FCP100-02
215-1283EA 314 EUR
215-1283 215-0650
Bottles, narrow neck, square, HDPE, with screw cap, Corning® Gosselin™
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide, avec bouchon à visser en PE-BD.
  • Grâce à leur forme carrée, les flacons permettent de gagner de la place
  • Les flacons sont disponibles avec bouchon (assemblés) ou sans bouchon (non assemblés)
Ils conviennent à une utilisation dans une installation de production ou sur le terrain pour le stockage de liquides, de solides et de poudres.