Imprimer
Bottles, rectangular, narrow neck with screw caps, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FV250-05 FV250-09 FV500-04
215-0700EA 703 EUR
215-0700 215-0699 215-0702
Bottles, rectangular, narrow neck with screw caps, Corning® Gosselin™
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent, graduated with red tamper evident screw caps.
  • Flacons rectangulaires pour une économie de l'espace de stockage
  • Flacons gradués fournis non assemblés avec bouchons
  • Flacons stériles irradiés, bouchons vissés
Ces flacons sont gradués et disponibles stériles. Ils conviennent à une utilisation en laboratoire, dans une installation de production ou sur le terrain pour le stockage de liquides, de solides et de poudres.