Imprimer
Flacons gradués à col étroit, sans bouchons à vis
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
15801 15821 15841 15861 15881 15901
215-1329EA 3.5 EUR
215-1329 215-1330 215-1331 215-1332 215-1333 KART15901
Flacons gradués à col étroit, sans bouchons à vis
Flacons Flacons en plastique
Polyethylene translucent.
  • Ideal for water and oils, no shoulders to restrict flow
  • Graduated so they can be used as rough measures
Bottles can be secured using shoulder and cap tag to avoid sample contamination in transit.
Certifications: DlN 13316 et 168
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.