Imprimer
Flacons carrés à col étroit, rectangulaires, PEHD, avec filetage, série 310
Fournisseur: Kautex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
310-70521 310-70522 310-70523 310-70520
215-3302EA 1.9 EUR
215-3302 215-3303 215-3304 215-2192
Flacons carrés à col étroit, rectangulaires, PEHD, avec filetage, série 310
Flacons Flacons en plastique
HDPE, rectangular, natural colour.
  • High stability
  • Recessed labelling field
  • Leakproof
  • Suitable for food
  • Halal certified
Ribbed sides for secure grip. Four different types of closures.