Imprimer
Flacons, col étroit, avec bouchon à vis, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BNP0125PN BNP0250P BNP0500P BNP1000P BNP2000P BNP0150PN
215-0529EA 23.8 EUR
215-0529 215-0530 215-0531 215-0532 215-0533 215-3109
Flacons, col étroit, avec bouchon à vis, Azlon®
Flacons Flacons en plastique
PP translucide, avec bouchon à vis en PP.
  • Très bonne résistance chimique
  • Autoclavable
  • Robustes et étanches
Parfaits pour le stockage de liquides, la préparation de milieux et les applications d'échantillonnage.
Certifications: Suitable for food contact applications in accordance with EU and U.S. FDA regulations.