Imprimer
Flacons de dilution avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2500-0280 2500-0380 2505-0380
215-7801EA 108 EUR
215-7801 215-7802 215-7812
Flacons de dilution avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En polysulfone (PSF), transparent ou en copolymère polypropylène PPCO, translucide, avec bouchon à vis en PP.
  • PSF: résistance exceptionnelle aux acides faibles, aux bases et à toutes les solutions aqueuses/PPCO: résistance exceptionnelle aux acides forts, aux alcools et aux bases
  • PSF: résistance à des températures comprises entre –100 et +165 °C/PPCO: résistance à des températures comprises entre −40 et +121 °C
  • PSF: autoclavable, l'utilisation de Tween réduit la durée de vie/PPCO: autoclavable, supporte le nettoyage et l'autoclavage répétés avec Tween
Compatibles avec les méthodes de dilution décrites dans les méthodes standard pour l'analyse de l'eau et les méthodes standard pour l'analyse des produits laitiers, ainsi que pour d'autres méthodes standard professionnelles.