Imprimer
Flacons ronds à col étroit, PEHD, avec bouchons à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2097-0005 2097-0008 2097-0010 2097-0016 2097-0020 2097-0032 2097-0050
216-8504EA 43 EUR
216-8504 216-8501 216-8505 216-8502 216-8506 216-8503 216-8507
Flacons ronds à col étroit, PEHD, avec bouchons à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD fluoré, bouchon à visser en PP fluoré.
  • Les flacons et bonbonnes HDPE fluorés Thermo Scientific Nalgene conviennent à la plupart des acides, des alcalins, et des solvants organiques agressifs
  • Les parois renforcées sont sûres, durables et résistantes aux fissures et aux ponctions
  • Traitement fluoré interne et externe
  • Garanti étanche
Ces flacons et bonbonnes HDPE fluorés offrent une alternative économique aux contenants en fluoropolymère onéreux.