Imprimer
Flacons de conditionnement, col étroit, avec filetage, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
362089-0001 362089-0004 362089-0002 362089-0008 362089-0016 362089-0032
215-1234EA 518 EUR
215-1234 215-1235 215-1587 215-1588 215-1589 215-1590
Flacons de conditionnement, col étroit, avec filetage, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
PEHD translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Flacons et bouchons conformes aux exigences 21 CFR 177.1520 pour l'utilisation agro-alimentaire, USP de classe VI
  • Fournis sans bouchons; étanchéité assurée par les bouchons 215-1597/215-1252/215-1598/215-1611/215-1236/215-1247/215-1613
Flacons économiques et robustes pour stocker et transporter des liquides.