Imprimer
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2003-0001 2003-0002 2003-0004 2003-0008 2003-0016 2003-0032 2003-9025 2003-9050
215-7524EA 13.4 EUR
215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7530 215-7531 215-7522 215-7523
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-BD translucide avec bouchon à visser en PP.
  • Bonne résistance chimique, thermorésistance jusqu'à +80 °C
  • Parfaitement adaptés aux analyses de traces
  • Flexibilité et résistance aux chocs supérieures à celles des flacons en PE-HD, étanches
Particulièrement adaptés au stockage et au transport de liquides.