Imprimer
Bottles, narrow mouth, with screw cap, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1600-0004 1600-0008 1600-0016 1600-0032 1600-0064 1600-0002 1600-0001
215-7123EA 82.4 EUR
215-7123 215-7124 215-7125 215-7126 215-7127 215-3695 215-7121
Bottles, narrow mouth, with screw cap, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En FEP translucide, bouchon en EFTE.
  • Highest chemical resistance
  • Temperature resistant from −105 to +150 °C, leakproof closure
  • Autoclavable
Excellente résistance chimique et à la corrosion. Adaptés aux températures basses et élevées, à l'analyse des traces et à de nombreuses applications avec des solvants organiques. Pour une utilisation en salle blanche, ainsi que pour les analyses et la conservation de substances.