Imprimer
Flacons de conditionnement, col étroit, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
312085-0001 312089-0001 312089-0004 312089-0032 312085-0002 312085-0004 312085-0008 312085-0016 312085-0032 312089-0002 312089-0008 312089-0016
215-1007EA 933 EUR
215-1007 215-1009 215-1017 215-1432 215-1410 215-1411 215-1412 215-1414 215-1415 215-1416 215-1430 215-1431
Flacons de conditionnement, col étroit, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
PEHD translucide ou ambré, avec bouchon à vis PP.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à des températures comprises entre –100 et +120 °C
  • Fermeture étanche
Flacons robustes et économiques pour le stockage et le transport de poudres, de liquides ou de pâtes. Les flacons ambrés protègent les substances sensibles à la lumière.
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.