Imprimer
Flacons carrés, à col étroit ou col large avec filetage
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
238102456 238162453 238163655 238164454 238165459 238202405 238203607 238204406 238262402 238263604 238264403 238265408 238162453Z 238164454Z 238165459Z 238103658 238162453_10 238163655_10
215-1614EA 11 EUR
215-1614 215-1634 215-1635 215-1636 215-1637 215-1664 215-1665 215-1666 215-1684 215-1685 215-1686 215-1687 SCOT238162453Z SCOT238164454Z SCOT238165459Z SCOT238103658 SCOT238162453_10 SCOT238163655_10
Flacons carrés, à col étroit ou col large avec filetage
Flacons Flacons en verre
Soda-lime glass, clear or amber, without screw caps.
  • Bonnes propriétés physiques et chimiques
  • Ne supportent pas les chocs thermiques
  • Différents types de bouchons sont disponibles séparément
Filetage DIN. Gain de place lors du stockage ou du transport. Stables et antidérapants. Brun pour protéger les substances photosensibles.