Imprimer
Bouteilles rondes à col étroit en PC avec vis Bouchons, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2205-0016 2205-0032 DS2205-0010 DS2205-0020 DS2205-0210 DS2205-0250
215-7581EA 62.9 EUR
215-7581 215-7582 215-7585 215-7586 215-7583 215-7584
Bouteilles rondes à col étroit en PC avec vis Bouchons, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PC transparent avec bouchon à visser en PP.
  • Robustes, résistants aux chocs, légers
  • Stable à basse température: 135 °C et autoclavables
  • Etanche
Pour le stockage de solutions aqueuses et à court terme de milieux de culture. Modèle de 4 et 8 L sont équipés d'une boucle permettent l'accroche d'une étiquette d'identification.