En PC transparent avec bouchon à visser en PP.
- Robust, impact resistant, light
- Heat resistant up to +135 °C, autoclavable
- Leakproof
Particulièrement adaptés à la conservation de solutions aqueuses et au stockage à court terme de milieux de culture. Modèle de 2000 ml équipé d'une poignée moulée pour faciliter sa manipulation.
Made only from high-quality, laboratory-grade, plastic materials for dependably low leachables and extractables. Excellent clarity helps easily identify content levels.
Molded in graduations for ease in dispensing. 2 L size has molded-in handgrips to aid in lifting and pouring contents.
Certifications: USP Class VI; FDA - 21 CFR