Imprimer
Bouteilles rondes à col étroit en PEHD avec bouchons à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2002-0001 2002-0002 2002-0004 2002-0006 2002-0008 2002-0016 2002-0032 2002-9016 2002-9025 2002-9050 2002-9125
215-7504EA 19.4 EUR
215-7504 215-7505 215-7506 215-7507 215-7508 215-7510 215-7511 215-7509 215-7502 215-7503 215-7501
Bouteilles rondes à col étroit en PEHD avec bouchons à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
En PE-HD translucide, bouchon en PP
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +100 °C
  • Leakproof
Pour le stockage et le transport de liquides, et pour tout usage général.