Imprimer
Flacons carrés avec bouchon à visser, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
218202453 218203655 218204454 218205459
215-8401EA 21.3 EUR
215-8401 215-8402 215-8403 215-8404
Flacons carrés avec bouchon à visser, DURAN®
Flacons Flacons en verre
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with PP screw cap and pouring ring.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Graduated, DIN thread, pouring ring and blue screw cap. Save space on shelves, in the refrigerator, in autoclaves, or during transport. Stable, non-slip.
Avec code retrace imprimé (identification du lot).