Imprimer
Flacons de laboratoire, col étroit, avec filetage, DURAN® PROTECT
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1092676
215-6115EA 48.2 EUR
215-6115
Flacons de laboratoire, col étroit, avec filetage, DURAN® PROTECT
Flacons Flacons en verre
Verre borosilicaté DURAN® PROTECT 3.3, transparent, avec ou sans bouchon à vis.
  • Très bonne résistance chimique et bonne résistance à la chaleur (charge thermique maximale 135 °C), les charges constantes de plus de 30 minutes doivent être évitées
  • Expansion thermique minimale, offrant une résistance relativement élevée aux changements de température
  • La résistance à la compression n'est pas augmentée par le revêtement plastique
  • Verre de type I selon USP, EP et JP
Rond, avec graduation et filetage DIN. Sans bague anti-goutte, ni bouchon à vis. Le revêtement assure une protection contre les dommages mécaniques (éraflures, etc.) et sert de protection contre les déversements et les éclaboussures en cas de casse. De plus, il empêche la projection de débris de verre.
Avec code de retrace imprimé (identification du lot).
*Avec un rebord en verre spécialement conçu pour faciliter le versement; aucun anneau verseur supplémentaire n’est nécessaire.
**Le renfort en forme d'anneau sur le bord du flacon rend visible la ligne de remplissage du volume nominal.
Certifications: ISO 4796-1.