Imprimer
Flacons ronds à col fileté, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
218011404 218011704 218012409 218013602 218014401 218015406 218016308 218017304 218018609 218019108 218018806 218012409Z 218013602Z 218014401Z 218015406Z 218016308Z 218012906 218015106 218016908 218010802
215-1532EA 16.1 EUR
215-1532 215-1533 215-1534 215-1535 215-1536 215-1537 215-1538 215-1539 215-1540 215-1542 215-1541 SCOT218012409Z SCOT218013602Z SCOT218014401Z SCOT218015406Z SCOT218016308Z 215-2425 215-2426 215-2427 215-3295
Flacons ronds à col fileté, DURAN®
Flacons Flacons en verre
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, sans bouchon.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Repères de volume et filetage DIN. Sans bague anti-goutte.
With printed retrace code (batch identification).
*bord facilitant la vidange. Pas besoin de bague anti-goutte supplémentaire.
**amplification de l'épaulement pour une visualisation aisée du contenu.
Certifications: ISO 4796-1