Imprimer
VWR®, Flacons, à col étroit, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215-5637EA 10.8 EUR
215-5637 215-5638 215-5639 215-5640 215-5641 215-5642
VWR®, Flacons, à col étroit, avec bouchon à visser
Flacons Flacons en plastique
En PE-BD translucide. Pour l'échantillonnage, le stockage et le transport de liquides.
  • Étanches, robustes et polyvalents
  • Compressibles, les conteneurs peuvent être utilisés comme compte-gouttes ou pissettes
  • Repères de volume
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904