Imprimer
Flacons de culture, carrés, stériles, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2019-0030 2019-0060 2019-0125 2019-0250 2019-0500 2019-1000 2019-2000
215-6700EA 362 EUR
215-6700 391-7122 391-7123 391-7124 391-7125 391-7126 391-7127
Flacons de culture, carrés, stériles, Nalgene®
Flacons Flacons pour milieux de culture
En PETG avec bouchon à vis en PE-HD.
  • Leakproof closure, break-resistant and durable
  • Reduced permeability to carbon dioxide and oxygen
  • Bottles and closures are radiation sterilised and non-pyrogenic to eliminate costly washing, depyrogenation and autoclaving steps
  • Heat-shrink band around closure and neck provides tamper-evident seal
  • 2 L size has moulded in hand grips and a 53 mm white closure
Ces flacons de forme carrée, à paroi épaisse, sont transparents et gradués; ils constituent une alternative économique aux flacons en verre pour le stockage et le transport de milieux de culture.