Imprimer
Bidons à col étroit, Rixius
Fournisseur: RIXIUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6020305045WC 6020310045WC 6020320061WC 6020325061WC
RIXI6020305045WCEA 154 EUR
RIXI6020305045WC RIXI6020310045WC RIXI6020320061WC RIXI6020325061WC
Bidons à col étroit, Rixius
Flacons Jerricans
HDPE, blue.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistants aux températures de –40 à +110 °C
  • Homologation UN
Universal jerrican for industry, trade and laboratories. Ideal for packaging, storage and transportation.