Imprimer
Carboys, wide neck, rectangular with spigot, HDPE, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2320-0020 2320-0050 2321-0020 2321-0050 2322-0020 2322-0050
216-8611EA 196 EUR
216-8611 216-8612 216-8631 216-8632 216-8651 216-8652
Carboys, wide neck, rectangular with spigot, HDPE, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PE-HD translucide, PPCO translucide ou PC transparent.
  • HDPE: Good chemical resistance/PPCO: Very good chemical resistance/PC: Good chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to 120 °C/PPCO: Heat resistant up to 121 °C, autoclavable/PC: Heat resistant up to 135 °C, autoclavable
  • Leakproof closure
Robinet en PP et bouchon à visser en PP blanc. Volume exprimé en gallons et en litres. L'ouverture large facilite le remplissage et la décantation ou le nettoyage. Poignée solide en acier inoxydable. La bonbonne en PC d'une résistance thermiqueEn savoir plus