Imprimer
Bonbonnes à col large, PC, Clearboy™, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
DS2213-0020 DS2213-0050
216-5101EA 210 EUR
216-5101 216-5102
Bonbonnes à col large, PC, Clearboy™, Nalgene®
Flacons Bonbonnes
En PC transparent avec bouchon à visser en PP blanc.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants de −135 à +135 °C, autoclavables
  • Légers, très résistants aux chocs, antifuites
Parfaitement adaptés au stockage de substances solides à des températures extrêmes. Ouverture large (Ø 90 mm) pour un remplissage, une vidange et un nettoyage aisés. Graduation en gallons et en litres. Avec poignée solide en acier inoxydable.