Imprimer
Jerricans fluorés, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2242-0025 2242-0050
216-8511EA 97.2 EUR
216-8511 216-8512
Jerricans fluorés, Nalgene®
Flacons Jerricans
En PE-HD fluoré avec bouchon à visser en PP.
  • Résistent à la plupart des acides, composés alcalins et solvants organiques corrosifs
  • Thermorésistants de −100 à +120 °C
  • Construction stable et robuste avec graduation moulée en gallons et en litres, étanches
Les surfaces fluorées internes et externes améliorent les propriétés de barrière et réduisent les pertes par perméation. Stables grâce à une grande surface de base et à un centre de gravité bas. Vidange aisée grâce au bec verseur intégré.