Imprimer
Récipient de trempage avec filetage quart de tour
Fournisseur: MUELLER KREMPEL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14.028.23 14.028.26 14.028.28 14.028.21
216-3041EA 67.9 EUR
216-3041 216-3043 216-3044 216-3046
Récipient de trempage avec filetage quart de tour
Pots Pots à usage général
En verre brun
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Inadaptés aux applications à fortes varations thermiques
  • Couvercles métalliques disponible: 216-3661 à 216-3663
Sans couvercle, ils sont adaptés à l'échantillonnage, au stockage et au transport de poudres, milieux pâteux et liquides. La coloration brune protège les substances photosensibles.