Imprimer
Pissettes laveuses de gaz, PFA, fritté PTFE et raccords de tubes, BOLA
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A118-01 A118-02 A118-03
201-0015EA 621 EUR
201-0015 201-0016 201-0017
Pissettes laveuses de gaz, PFA, fritté PTFE et raccords de tubes, BOLA
Flacons Flacons-laveurs
Flacon en PFA, tête de diffusion en PTFE.
  • Pore-free, resistant to practically all chemicals
  • Fine-pore frit of 3 µm ensures optimal pearling of the gas to be washed
  • Temperature resistance from −200 to +250 °C
Flacons stables et incassables.