Imprimer
Flacons laveurs selon Drechsel
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05500537 05500549 05500558 05500570 05510137 05510149 05510158 05510170 05510237 05510037 05510049 05510058 05510070 05510249 05510258 05510270
201-1421EA 64.2 EUR
201-1421 201-1422 201-1423 533-2124 201-1111 201-1420 201-1413 201-1414 LENZ05510237 LENZ05510037 LENZ05510049 LENZ05510058 LENZ05510070 LENZ05510249 LENZ05510258 LENZ05510270
Flacons laveurs selon Drechsel
Flacons Flacons-laveurs
DURAN®, borosilicate glass.
  • Disponibles avec ou sans disque en verre fritté porosité 0/1/2
  • Tous les composants sont disponibles séparément
  • Très bonne résistance chimique et thermique
Composés du flacon rodage 29/32, du tube plongeur avec ou sans disque diffuseur en verre fritté, pour un raccordement sur tuyau via des olives en verre Ø ext. 11 mm.
Certifications: DIN 12463 (Gas washing bottle, bottle only); DIN 12596 (Gas washing bottle heads).