Imprimer
Flacons laveurs de Drechsel
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
05530058 05530158
201-1197EA 80.9 EUR
201-1197 201-1198
Flacons laveurs de Drechsel
Flacons Flacons-laveurs
En verre Duran®, transparents, avec bouchons à vis en PBT.
  • Avec ou sans plaque filtrante de porosité 1 (diamètre de godet de 25 mm)
  • Les composants sont disponibles séparément
  • Très bonnes résistances chimique et thermique
Flacon laveur avec pas de vis DIN GL 45 et garniture réglable avec bouchon à vis et 2 olives en PP avec boulonnage.