Imprimer
VWR®, Flacon de réserve de drosophiles
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
734-1249EA 394 EUR
734-1249 734-1250 734-1260 734-1261
VWR®, Flacon de réserve de drosophiles
Flacons Flacons pour drosophiles
Flacons en PP à fond rond ou carré ou flacons en PE à fond carré.
  • Conception à paroi mince pour une excellente visibilité
  • Dessus pliable pour enlever facilement le couvercle en papier
  • Marques de graduation de niveau de qualité alimentaire moulées
Le flacon 734-1259 présente un bord plus large pour un ajustement plus sûr du bouchon de papier.
Le flacon 734-1250 a une empreinte moulée près du fond, ce qui permet de sécuriser le milieu.
Les flacons en PP sont autoclavables, les flacons en PE ne le sont pas.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904