Imprimer
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2752-9025 2752-9050 2752-9125
215-1061EA 53.4 EUR
215-1061 215-1062 215-1063
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Flacons Flacons compte-gouttes
LDPE, transparent with colour-coded (red, green, blue, white and yellow) PP screw caps and LDPE dosing tip.
  • Bonne résistance chimique, thermorésistance jusqu'à 80 °C
  • Fermeture sûre du bouchon compte-gouttes, distribution d'une seule goutte à la fois
  • Souples pour une manipulation aisée, étanches
  • Rend 40 gouttes de µl (à base d'eau; viscosité affecte la taille des gouttes)
Identification des réactifs facilitée par les différentes couleurs de bouchons. Distribution fiable et reproductible des réactifs et d'autres liquides. Excellente alternative aux pipettes ou à d'autres dispositifs de distribution traditionnels. Parfaitement adaptés à la plupart des applications biotechnologiques, diagnostiques et pharmaceutiques.